Documentos clave
GN724201
Greiner universal beaker
volume 100 mL, size 56 mm × 70 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1200 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 724201
disponibilidad
available only in China, China
tamaño
56 mm × 70 mm
volumen
100 mL
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)