Documentos clave
GETE46
GE blotter paper
size 14.5 x 21.5 cm
Seleccione un Tamaño
50 EA
$103.20
$103.20
Precio de catálogo$129.00Ahorre 20 %
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
$103.20
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.23
$103.20
Precio de catálogo$129.00Ahorre 20 %
En stockDetalles
Materiales
sheets
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva Article No. 80-6207-30
Cytiva TE46
tamaño
14.5 x 21.5 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)