GE17-5171-01
Mono P® 5/200 GL
About This Item
Productos recomendados
ligand
mixed quaternary and tertiary amines
descripción
Ion Exchanger Type (Chromatofocusing (weak anion exchanger))
envase
pkg of 4 mL
Parámetros
580 psi
lecho tamaño
5 mm × 200 mm
lecho volumen
4 mL
columna D.I.
5.7 mm
Matriz
monodisperse polystyrene/divinyl benzene
grupo activo de la matriz
amine phase
tam. prom. pieza
10 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
2-12
capacidad
0.15-0.21 mmol Cl-/mL binding capacity
técnica de separación
anion exchange
Aplicación
Características y beneficios
- Greatly concentrates samples and resolves pI differences of 0.02 pH units.
- Mono P® 5/50 GL for rapid scouting of elution conditions (pH gradients) or for separations not requiring highest resolution.
- Mono P® 5/200 GL for highest resolution separation.
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)