MilliporeSigma
GBL247888
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 8 wells, with Delrin® snap clips
Sinónimos:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
Seleccione un Tamaño
1 EA
$248.00
$248.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$248.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
$248.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Materiales
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
esterilidad
non-sterile
Características
wells 8
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 247888
tamaño
8 wells
pocillo volumen
350 μL
color
none
Descripción general
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Información legal
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)