G5529
L-Glutamic acid γ-(2,2,2-trichloroethyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10Cl3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
278.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
>99% (TLC)
cadena SMILES
NC(CCC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H10Cl3NO4/c8-7(9,10)3-15-5(12)2-1-4(11)6(13)14/h4H,1-3,11H2,(H,13,14)
Clave InChI
ZKAVMZAGITUCAX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)