G4885
Guanidine carbonate salt
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · ½H2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
3628359
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Productos recomendados
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(N)=N.NC(N)=N.OC(O)=O
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
Clave InChI
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?