Saltar al contenido
F8142
UV blocking face shield
protects face, chin, neck and has an easily adjustable head band
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
46181802
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
availability
not available in EU
General description
Shield is 9 1/8 in. (23 cm) long to protect face, chin, and neck, and has an easily adjustable head band. Clear, colorless plastic allows passage of entire visible spectrum for more natural color perception.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)