MilliporeSigma
F3514
Supelco
2-Fluorophenyl 2-nitrophenyl ether
Sinónimos:
2-Fluoro-2′-nitrodiphenyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4OC6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.20
Beilstein:
4457734
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
densidad
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
Clave InChI
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)