EPM1194-9908
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
Seleccione un Tamaño
$1,210.00
Disponible para envío el15 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
$1,210.00
Disponible para envío el15 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Características
5 x 2 L Erlenmeyer flasks
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
phenolic resin
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1194-9908 (Global)
L × An
45.7 cm × 45.7 cm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)