Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

EPM1194-9905

Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers

for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73

Características

25 x 250 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
phenolic resin

fabricante / nombre comercial

Eppendorf® M1194-9905 (Global)

L × An

45.7 cm × 45.7 cm

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Categorías relacionadas

Descripción general

Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.

Información legal

Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico