Saltar al contenido
MilliporeSigma
Todas las fotos(1)

Documentos clave

EPM1191-9912

Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers

for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, (marine plywood unless otherwise noted), interchangeable

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73

Materiales

(marine plywood unless otherwise noted)

Características

dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable

fabricante / nombre comercial

Eppendorf® M1191-9912 (Global)

tamaño

76 cm × 46 cm

capacidad

(96 x 125 mL Erlenmeyer flasks)

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Categorías relacionadas

Descripción general

Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.

Características y beneficios

  • Efficient capacity of 96x125 mL Erlenmeyer flasks
  • Designed to fit Eppendorf Innova 2300/43/43R and Excella E10/E25/E25R for the perfect fit

Información legal

Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG

Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico