Documentos clave
EPM1191-9908
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
Seleccione un Tamaño
1 EA
$2,160.00
$2,160.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$2,160.00
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
$2,160.00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Materiales
aluminum
Características
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1191-9908 (Global)
tamaño
76 cm × 46 cm
capacidad
(108 50 mL Erlenmeyer flasks)
Categorías relacionadas
Descripción general
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)