EP6731070166
Eppendorf® Door Lock For CellXpert CO2 Incubator
retrofittable
Sinónimos:
Eppendorf® Door Lock For CellXpert CO2 Incubator, Incubators
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6731070166
Categorías relacionadas
Descripción general
Door lock to fit CellXpert C170i CO2 incubators. Fully retrofittable by end user and requires no service engineer.
Características y beneficios
- Retrofittable to all CellXpert C170i produced after January 2022 (Serial number > 6731LH322982)
- No Eppendorf Service required for installation
- No control by user management system or open/close status tracking
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)