Documentos clave
EP6001062910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 5) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001062910 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 271 mm (10.7 in.)
Descripción general
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 48 boxes)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)