EP6001050110
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x DWP (53 mm), (13 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
(13 x 1) configuration
Holds 13 x DWP (53 mm)
max. DWP number per rack: 13 (13 x 1)
side access
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001050110 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
capacidad
(max box size (mm): 86 x 128)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)