Documentos clave
EP5495401008
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
Sinónimos:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5420, Aluminum Rotor Lid, Rotor cap
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495401008
compatibilidad
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420
Descripción general
Rotor lid, for rotor FA-24x2, incl. 1 seal, Centrifuge 5420
Aplicación
CENTRIFUGATION
Características y beneficios
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5420
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)