Documentos clave
EP3880000160
Eppendorf® IsoPack and IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
Características
Holds 0.5 ml tubes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 3880000160
Parámetros
(0 °C)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)