Saltar a
EMU032191
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zfand2a
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
$242.00
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
$435.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
$242.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTCTGTCTCCGCCTCTGACTACCCGTGAGTGCCAGGTGATACTTAAATACATCTGTGTTTTTGGACAGCATTTATAATGGAGTTTCCTGACTTGGGGAAGCACTGTTCAGAACCAACTTGCAAACAGCTAGATTTTCTGCCAATAACATGCGACGCCTGTAAACAAGATTTCTGTAAAGACCATTTTTCCTACGTGGGTCATAAGTGTCCCTTTGCGTTCAAGAAGGATGTGCAGGTGCCTGTGTGTCCTCTCTGCAATGCCCCCATCCCTGTGAAGAGAGGTGAGATCCCAGATGTGGTGGTCGGCGAGCACATGGACAGAGATTGCACCTTTCACCCTGGGAGGAACAGAAACAAGGTTTTCACACATCGCTGCTCCAAAGAGGGATGCAGGAAGAAGGAGATGCTGCAGCTGGCGTGTGCTCAGTGCCATGGCAACTTCTGCATTCAGCACAGGCATCCTCTGGACCACAATT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU005741EMU031661EMU033311
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000053581
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026197
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024750
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000044477
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... ZFAND2A(100494), Zfand2a(100494)
Gene Information
mouse ... ZFAND2B(68818), Zfand2b(68818)
Gene Information
mouse ... ZFAND5(22682), Zfand5(22682)
Gene Information
mouse ... ZFAND3(21769), Zfand3(21769)
esiRNA cDNA target sequence
GTCTGTCTCCGCCTCTGACTACCCGTGAGTGCCAGGTGATACTTAAATACATCTGTGTTTTTGGACAGCATTTATAATGGAGTTTCCTGACTTGGGGAAGCACTGTTCAGAACCAACTTGCAAACAGCTAGATTTTCTGCCAATAACATGCGACGCCTGTAAACAAGATTTCTGTAAAGACCATTTTTCCTACGTGGGTCATAAGTGTCCCTTTGCGTTCAAGAAGGATGTGCAGGTGCCTGTGTGTCCTCTCTGCAATGCCCCCATCCCTGTGAAGAGAGGTGAGATCCCAGATGTGGTGGTCGGCGAGCACATGGACAGAGATTGCACCTTTCACCCTGGGAGGAACAGAAACAAGGTTTTCACACATCGCTGCTCCAAAGAGGGATGCAGGAAGAAGGAGATGCTGCAGCTGGCGTGTGCTCAGTGCCATGGCAACTTCTGCATTCAGCACAGGCATCCTCTGGACCACAATT
esiRNA cDNA target sequence
AGCGGGAGATGATGAAACTGACTTGTGATCGCTGTGGCCGAAACTTCTGCATCAAGCACCGTCATCCCCTGGACCATGAATGCTCTGGGGAAGGTCATCAGACCAGCAGGGCAGGGCTTGCTGCTATTTCTAGAGCACAAGGTCTGGCTTCTACAAGCACCGCCCCCAGTCCAAGCCGGACCTTGCCTTCATCATCCTCCTCAAGCAGAGCTACACCCCAGCTTCCAACCAGGACAGCCTCTCCTGTTATTGCTTTGCAGAATGGCTTGAGTGAGGATGAGGCCCTGCAGCGTGCCCTGGAACTGTCCCTTGCGGAGGCTAAACCCCAGGTTCTAAGTTCTCAGGAGGAAGACGACTTGGCGTTAGCACAGGCACTGTCAGCCAGTGAGGCAGAATACCAACAGCAGCA
esiRNA cDNA target sequence
AGGGCCCATGCTGTGTAGTACAGGATGTGGCTTTTATGGGAATCCTAGGACAAATGGAATGTGTTCTGTTTGCTACAAAGAACATCTTCAGAGACAGCAGAATAGTGGCAGAATGAGCCCAATGGGGACAGCTAGTGGTTCCAACAGTCCTACCTCAGATTCTGCATCTGTACAGAGAGCAGATGCTGGTTTAAACAACTGTGAAGGTGCTGCTGGCAGCACATCTGAAAAATCAAGAAATGTGCCTGTGGCTGCCTTGCCTGTAACTCAACAAATGACAGAAATGAGCATTTCAAGAGAGGACAAAATAACTACCCCGAAAACAGAGGTGTCAGAGCCAGTTGTCACTCAGCCCAGTCCATCAGTTTCTCAGCCCAGTTCTTCTCAAAGTGAAGAAAAAGCTCCTGAGTTGCCCAAACCAAAGAAGAACAGATGTTTTATGTGTAGAAAGAAAGTTGGCCTTACAGGGTTTGA
esiRNA cDNA target sequence
ATGTTACATCGCCTCCCAGAGCAGCACGACTGTACGTTCGACCACATGGGCCGTGGCCGCGAGGAAGCCATCATGAAAATGGTGAAACTGGACCGGAAAGTGGGGCGCTCCTGCCAGCGCATCGGGGAGGGGTGCTCCTGAAGGCCAGGCACGGCCACCACACGACGCTGTTCTTAGTTCACTAATGTTAGCCTTATTTAGGACAAAGTCAGCCAGACACCTTGTACTGGGCACGCGTCAGACCACAGCCGGCCGTTTCCTTTCTTTAGCCAGCCGTCCTGGTACTGTAGCTTAGGGGTTGATGGTGGATGAAATTGATTTCTGGCTGGTTACTAAGGTGCCTGCTAGCCATTGTATAAAATTAAAACATGAAGAATATTTGTTTTGAGCATGGCTAGTGGATTTACAACAACACATGCCTGTCACTGCTGGAGTCAGACTTACAAAAGCCTTAAGCGGAAAGTGTCCAGACCAGGCTG
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)