Documentos clave
EMU028581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cenpi
Seleccione un Tamaño
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GATACAGCGATGGCAACTCAAAGGGTTACTAGAAACTCCCAGCAACAAAACAGAATTTCTCAAGGCAGTAATAGCCGTCAAACCAGTCTCTTAGACTGGATGGTGAAAGACAAATCAGGCAACTTCAAGAGTGTCTTGAAAGAAAGCAGTTCAGTGGAAGATTCTACACGCACTGATGATCGAACTGAAGGTGCTCTGCAGGTAGCAGTAGGATACTTCCAGAAAGGTCCTAAGAAAGCTTCACTAAGTAAAGATAAGGTCTTGGAAAAACACTTGACAACTGTTGAAAATGTGGCTTTGAGCAATGGCTTAGCTCCAGAGGCAATTGATATTTTACTGAATGTGGCACTCAGTGGCAAGTTTGGGAATGCTGTAAACTCACGGATATTGAAGTGCATGATTCCAGAAAGTCACATATCAGAAGATTCCGTGCTTAAAGCAGTATCCTGGCTCTGTGTTGACAA
Ensembl | nº de acceso | ratón
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lijuan Zhu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(45), 27053-27066 (2015-09-18)
Mitotic chromosome segregation is orchestrated by the dynamic interaction of spindle microtubules with the kinetochores. During chromosome alignment, kinetochore-bound microtubules undergo dynamic cycles between growth and shrinkage, leading to an oscillatory movement of chromosomes along the spindle axis. Although kinetochore