MilliporeSigma
EMNC011861
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cep350
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCTCCTCAGTGGAACTTCACGCTTACCTTTGAGTATTGGGTTATTATTTATTATTATTCCTCACCTGGCCTCCGAGTCCTGTTCTGGCAGAGGTTCTCTGTTGGTCACTGTGCACACAGTTTCTAGCATATATTAAACAATAAGAGTTGAGTTCATCTCAGTCCTAGGATAATACTTTCAAATAAAAACAAAAATCTGGTTCTTAGTTCATAGGCACATTTTAGCTTTTTTGTAGACATATGCTCCAAATGTCTGCTCAAATTTGCTGG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)