Documentos clave
EHU080451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC52A1
Seleccione un Tamaño
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
$220.00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CTGAGTGTAGTGGGCACAGCCCTGCTGGCCCCTCTGTGGCACCACGTGGCCCCAGTGGCAGGGCAGCTCCACTCTGTGGCCTTCCTAACTCTGGCCTTGGTGTTGGCAATGGCCTGTTGTACCTCTAATGTCACTTTCCTGCCCTTCCTGAGCCACCTGCCACCTCCTTTCTTACGGTCTTTCTTCCTGGGTCAGGGTCTCAGTGCCCTACTCCCCTGTGTGCTGGCCCTAGTGCAAGGTGTGGGCCGCCTCGAGTGCCCACCAGCGCCCACCAATGGCACCTCTGGGCCTCCCCTCGACTTCCCTGAGCGTTTTCCTGCCAGCACCTTCTTCTGGGCACTGACTGCCCTTCTGGTCACTTCAGCTGCCGCCTTCCGGGGTCTCCTGTTGCTGTTGCCATCACT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Noémie Michel et al.
Biological chemistry, 395(9), 1015-1025 (2014-03-20)
The dysregulated expression of kallikrein-related peptidase 6 (KLK6) is involved in non-small cancer (NSCLC) cell growth. However, the mechanism that sustains KLK6 signaling remains unknown. We used an isogenic non-small cell lung cancer (NSCLC) cell model system to demonstrate that