MilliporeSigma
EHU005571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP46
Seleccione un Tamaño
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
CGTCATCCCACCAAAGAAGTTCATTTCAAGGCTGAGAAAAGAGAATGATCTCTTTGATAACTACATGCAGCAGGATGCTCATGAATTTTTAAATTATTTGCTAAACACTATTGCGGACATCCTTCAGGAGGAGAAGAAACAGGAAAAACAAAATGGAAAATTAAAAAATGGCAACATGAACGAACCTGCGGAAAATAATAAACCAGAACTCACCTGGGTCCATGAGATTTTTCAGGGAACGCTTACCAATGAAACTCGATGCTTGAACTGTGAAACTGTTAGTAGCAAAGATGAAGATTTTCTTGACCTTTCTGTTGATGTGGAGCAGAATACATCCATTACCCACTGTCTAAGAGACTTCAGCAACACAGAAACACTGTGTAGTGAACAAAAATATTATTGTGAAACATGCTGCAGCAAACAAGAAGCCCAGAAAAGGATGAGGGTAAAAAAGCTGCCCATGATCTTGGCCCTGCACCTAAAGCGGTTCAAGTACATGGAGCAGCTGCACAGATACACCAAGCTGTCTTACCGTGTGGTCTTCCC
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maoqing Tian et al.
Experimental cell research, 395(1), 112188-112188 (2020-07-25)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) has high aggressiveness and poor prognosis, and is the major histological subtype of esophageal cancer in East Asia and East Africa. In this study, we found that USP46, a deubiquitinating enzyme, is overexpressed in clinical