MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
E2877
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid
≥98%, liquid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Packaging
Sealed ampule.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)