Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N2O5S · C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
437.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.CN(C)c2cccc3c(cccc23)S(=O)(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O5S.C6H13N/c1-17(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)23(21,22)16-12(9-18)15(19)20;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8,12,16,18H,9H2,1-2H3,(H,19,20);6H,1-5,7H2
InChI key
NEVMXASXEDTEQO-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?