MilliporeSigma
D8538
Deamino-Tyr-Tyr ethyl ester
Sinónimos:
DTE
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23NO5
Número CAS:
Peso molecular:
357.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCc2ccc(O)cc2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)