MilliporeSigma
D8275
Dicyandiamide
Sinónimos:
Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NHCN
Número CAS:
Peso molecular:
84.08
EC Number:
207-312-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605637
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mp
208-211 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)