MilliporeSigma
D7129
Sigma-Aldrich
DNP-β-alanine
Sinónimos:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-β-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
255.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)