D5887
Deuterium chloride solution
20% in D2O
Sinónimos:
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Fórmula lineal:
DCl
Número de CAS:
Peso molecular:
37.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
pureza isotópica
100 atom % D
concentración
20% in D2O
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)