MilliporeSigma
D4393
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12Br2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
307.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)