MilliporeSigma
D1880
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-threonine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
285.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O