MilliporeSigma
D0890
1,2:3,5-Di-O-isopropylidene-α-D-apiose
Sinónimos:
α-D-Apiose diacetonide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O5
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)OCC2(COC3OC(C)(C)OC23)O1
InChI
1S/C11H18O5/c1-9(2)13-6-11(16-9)5-12-8-7(11)14-10(3,4)15-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
WGCOBUGUSFKJSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Di-O-isopropylidene-α-D-apiose may be used as a reagent for the organic synthesis of conformationally semirigid diacylglycerol (DAG) analogues embedded into five-membered ring lactones.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)