CLS4519171
Corning® ProCulture® spinner flask accessories
Gas and Media Handling Fitting with Dual 1/4 in. Inlets (1 long, 1 short tube) for 8L Angled Sidearm Flasks
Sinónimos:
container accessory
Seleccione un Tamaño
$455.00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
$455.00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
fabricante / nombre comercial
Corning 4519-171
Categorías relacionadas
Descripción general
Dual tubes extend to the bottom of the flask, and are held in place by Noryl nuts with integrated ferrules.
Combination tubes has two different length tubes, one extends to the bottom of the flask; the other is a shorter 6′ length. Both tubes are held in place by Noryl nuts with integrated ferrules.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)