Documentos clave
CLS352008
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap: no, non-sterile, case of 1000
Sinónimos:
culture tube
Seleccione un Tamaño
1000 EACH
$92.20
$92.20
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EACH
$92.20
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.13
$92.20
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Materiales
round polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1000
fabricante / nombre comercial
Corning 352008
capacidad
5 mL
Aplicación
Liquid Handling
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)