SLE005 human cell line
IHW Number: 9059, 88052059, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 88052059-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052059-1VL
etnicidad
North American Caucasian
género
female
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Cw: 304
B: 4001
HLA DRB1: 13
HLA DQA1: 102
HLA DQB1: 06
HLA DPB1: 301
Perfil serológico
HLA A ief: 2.2
HLA C: 10
HLA B: 60
HLA B ief: 60
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 19
HLA DR: 13
HLA Dw2: 26
HLA DR52: 52
HLA DQ: 6
HLA DP: 3
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)