HS-Sultan
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 87012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012701-1VL
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Hyperdiploid modal no=48
morfología
Lymphoblast
productos
Immunoglobulin G (IgG) kappa chains in spinner culture. Endoplasmic reticulum in stationary culture.
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)