GA4
85062502, Application: Fusion partner
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
origen biológico
Mouse x Sheep Heterohybridoma
ImmunoDon
Sheep lymph node
Mieloma
NS1
Reactividad
Non Ig secreting
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
isotipo
None
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse NS1 x Sheep lymph node
Descripción línea celular
This HAT sensitive line can be used as a fusion partner in the production of heterohybridomas.
Inmunógeno
Bovine red blood cells
Aplicación
Fusion partner
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS)
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)