SDM103T2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinónimos:
SDM 103T2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human lung (effusion)
envase
tube of 5 μg 11120712-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120712-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epitheloid/mesenchymal
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
Origen línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 8
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)