C9154
Choline base solution
~50 % (w/w) in H2O
Sinónimos:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, Choline solution
About This Item
Productos recomendados
concentración
~50 % (w/w) in H2O
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Sustratos
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?