MilliporeSigma
C7882
Sigma-Aldrich
Cetyl alcohol
~99%
Sinónimos:
1-Hexadecanol, Palmityl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15OH
Número de CAS:
Peso molecular:
242.44
Beilstein:
1748475
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
~99%
Formulario
crystalline
bp
190 °C/15 mmHg (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clave InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)