C7055
Monoclonal Anti-Calmodulin antibody produced in mouse
clone 2D1+6D4+1F11, ascites fluid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D1+6D4+1F11, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide as preservative
reactividad de especies
Dictyostelium discoideum, bovine, rat, chicken
técnicas
microarray: suitable
western blot: 1:100 using a bovine brain calmodulin preparation
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Calm1(24242)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?