MilliporeSigma
C5515
18-Crown-6
Sinónimos:
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O6
Número CAS:
Peso molecular:
264.32
EC Number:
241-473-5
UNSPSC Code:
12350000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1619616
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mp
42-45 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Puede ser útil como catalizador de transferencia de fase.
Other Notes
Poliéteres macrocíclicos con repetición de unidades (-CH2CH2O). Los compuestos son ionofóricos (forman compuestos estables con cationes).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18-Crown-6
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)