MilliporeSigma
C4547
Sigma-Aldrich
Cys-Gly-Tyr-Gly-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val-Gly-Gly
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H104N20O15S
Número de CAS:
Peso molecular:
1377.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥90% (HPLC)
composición
Peptide content, ~65%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C1CCCN1C(=O)CNC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CS)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A SV40 T-antigen homolog capable of inducing nuclear transport
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R E Lanford et al.
Cell, 46(4), 575-582 (1986-08-15)
A system was developed for the analysis of protein transport to the nucleus. Carrier proteins cross-linked to synthetic peptides were microinjected into the cytoplasm of mammalian cells, and protein transport was evaluated by immunofluorescence staining of fixed cells. A 13-mer