MilliporeSigma
C2859
Sigma-Aldrich
6-Carboxytetramethylrhodamine
Sinónimos:
6-TAMRA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H22N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
430.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
descripción
single isomer
cadena SMILES
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
Clave InChI
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The corresponding succinimidyl ester is a single isomer fluorophore most commonly used in automated DNA sequencing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)