MilliporeSigma
Get up to 22% off for Pi Day through March 27.Save Now
C212100
DMT-2′O-Methyl-rC(tac) Phosphoramidite
Sinónimos:
DMT-2′-O-Me-rC(tac) amidite, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]acetyl]-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-cytidine, 3′-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H64N5O10P
Número CAS:
Peso molecular:
950.07
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI
1S/C52H64N5O10P/c1-35(2)57(36(3)4)68(65-32-14-30-53)67-47-44(33-64-52(38-15-12-11-13-16-38,39-19-23-41(60-8)24-20-39)40-21-25-42(61-9)26-22-40)66-49(48(47)62-10)56-31-29-45(55-50(56)59)54-46(58)34-63-43-27-17-37(18-28-43)51(5,6)7/h11-13,15-29,31,35-36,44,47-49H,14,32-34H2,1-10H3,(H,54,55,58,59)/t44-,47-,48-,49-,68?/m1/s1
SMILES string
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1N5C=CC(NC(=O)COc6ccc(cc6)C(C)(C)C)=NC5=O
InChI key
JRJMGDLRRSEUHM-MVHRPHEDSA-N
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
form
solid
technique(s)
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: cytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)