Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:1,000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAPN7(23473)
mouse ... Capn7(12339)
rat ... Capn7(306260)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the carboxy-terminal end of domain III of the large subunit of human calpain 7 (capn-7, PaIBH).
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline containing 50% glycerol and 0.05% sodium azide.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?