Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H25N6O14P3
Número CAS:
Peso molecular:
534.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥95% (HPLC)
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
Packaging
Combi-vial
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?