MilliporeSigma
C1787
D-Lys(Z)-OH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
280.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)