C-12645
Human Tracheal Epithelial Cells (HTEpC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human trachea
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
(epithelial)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.