C-12260
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC)
Juvenile foreskin, 500,000 proliferating cells
About This Item
origen biológico
human foreskin (juvenile dermis)
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
( endothelial)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenido relacionado
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.