MilliporeSigma
C0753
Sigma-Aldrich
3-Chloroacetylbenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
210.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
ClCC(=O)c1csc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClOS/c11-5-9(12)8-6-13-10-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,6H,5H2
Clave InChI
OTWORIPHJRKXBR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)